Merck
302112
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-L-prolinol
99%
Sinónimos:
(S)-(−)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
Seleccione un Tamaño
5 G
101,00 €
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
101,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO
Número de CAS:
Peso molecular:
191.27
Beilstein:
3663640
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −72.7°, neat
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
115-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-10-12-7-4-8-13(12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
Clave InChI
ZAIQBJPTOXDDKA-LBPRGKRZSA-N
Aplicación
Precursor in the synthesis of proline-derived homochiral amine oxides.[1] Starting material for enantiomerically pure 3-hydroxypiperidine, a structural feature present in many natural products.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
O'Neil, I.A. et al.
Synlett, 617-617 (1995)
Cossy, J. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 549-549 (1995)