556149
4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5410 (lit.)
densidad
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?