Merck
740756
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
11,40 €
11,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
11,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4F2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
11,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444
densidad
1.303 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1(F)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
Clave InChI
DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)