Merck
552534
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19N
Número de CAS:
Peso molecular:
237.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]24/D −3.0°, c = 1% in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.587 (lit.)
n20/D 1.5870 (lit.)
bp
135 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
Clave InChI
OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-N
Aplicación
Used as excellent chiral solvating agents to determine the enantiomeric composition of chiral carboxylic acids directly by NMR analysis.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bailey, D. J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 149-149 (1997)