Merck
544264
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
212.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 544264, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
densidad
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Clave InChI
QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride can be prepared by reacting difluorophenyllithium with sulfuryl chloride.
Aplicación
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of 2,6-difluorobenzenesulfonamide and benzoxathiazocine 1,1-dioxides core scaffolds.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Insect growth regulators. Analogues of TH-6038 and TH-6040.
J E Oliver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 24(5), 1065-1068 (1976-09-01)
Joanna K Loh et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1293-1302 (2012-09-29)
The efficient synthesis of an 80-member library of unique benzoxathiazocine 1,1-dioxides by a microwave-assisted, intermolecular nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) diversification pathway is reported. Eight benzofused sultam cores were generated by means of a sulfonylation/S(N)Ar/Mitsunobu reaction pairing protocol, and subsequently diversified