Merck
542679
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(NO2)(NH2)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
285.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
71-74 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
Clave InChI
ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)