Merck
532150
Sigma-Aldrich
1-(p-Tosyl)-(R)-(−)-3-pyrrolidinol
98%
Sinónimos:
N-(para-Tolylsulfonyl)-(R)-3-pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
241.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −26.5°, c = 1 in methanol
mp
61-65 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(14,15)12-7-6-10(13)8-12/h2-5,10,13H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
GOIRRXGVYYWCGC-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)