Merck
518824
Sigma-Aldrich
N-Methyldipropylamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)2NCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
115.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
densidad
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
38.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
3.33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Vanderveen JR, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)