The minimum purity of this material is 90% as determined by GC. A review of recent lots shows a range of 92.2 - 97.1%.
531421
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Sinónimos:
Trimethylsilyl (fluorosulfonyl)difluoroacetate
Seleccione un Tamaño
186,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
186,00 €
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.367 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C5H9F3O4SSi/c1-14(2,3)12-4(9)5(6,7)13(8,10)11/h1-3H3
Clave InChI
XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Fluoroalkylation agent
Reactant for:
- Preparation of difluorocyclopropenes
- Preparation of difluorocarbene reagents
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the maximum purity of TMSFS
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?