Merck
529206
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F3CC6H3(F)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
192.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
densidad
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)