528951
Methyl 2-fluorobenzoate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
109-110 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?