Merck
230634
Sigma-Aldrich
Methyl 4-cyanobenzoate
99%
Sinónimos:
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
5 G
77,70 €
77,70 €
Precio de catálogo111,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
77,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
1866980
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
77,70 €
Precio de catálogo111,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)