524956
Estrone-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥95 atom % D, ≥99% (CP), contains 35% TRIS-d5 as stabilizer
Sinónimos:
Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt)
Seleccione un Tamaño
424,00 €
Precio de catálogo2120,00 €Ahorre 80 %Seleccione un Tamaño
About This Item
424,00 €
Precio de catálogo2120,00 €Ahorre 80 %Productos recomendados
pureza isotópica
≥95 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
35% TRIS-d5 as stabilizer
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
300 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
Clave InChI
VUCAHVBMSFIGAI-IGBMKMNFSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?