Merck
492531
Sigma-Aldrich
Equilin-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥97 atom % D, ≥96% (CP), contains 50% TRIS-d5 as stabilizer
Sinónimos:
Sodium equilin-3-sulfate-2,4,16,16-d4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18D4H15NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
374.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (CP)
Formulario
solid
contiene
50% TRIS-d5 as stabilizer
mp
230 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[Na+].[H][C@]12CCC3(C)C(=O)C([2H])([2H])C[C@@]3([H])C1=CCc4c([2H])c(OS([O-])(=O)=O)c([2H])cc24
InChI
1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18?;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
Clave InChI
QTTMOCOWZLSYSV-YWDHUTFRSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)