Merck
731668
Sigma-Aldrich
Estriol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
16-α-Hydroxyestradiol-2,3,4-13C3
Seleccione un Tamaño
100 μG
152,80 €
250 μG
308,00 €
500 μG
550,00 €
1000 μG
950,00 €
152,80 €
Precio de catálogo764,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
152,80 €
250 μG
308,00 €
500 μG
550,00 €
1000 μG
950,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C15H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
291.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
152,80 €
Precio de catálogo764,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
280-282 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
Clave InChI
PROQIPRRNZUXQM-FDFADMNFSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)