520462
Di(propylene glycol) dimethyl ether, mixture of isomers
≥99.1%
Sinónimos:
Proglyde® DMM, Bis(methoxypropyl) ether
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99.1%
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCC(C)OC(C)COC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter