8.18533
Dipropylene glycol monomethyl ether
(mixture of isomeres) for synthesis
Sinónimos:
Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.75 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
temp. de autoignición
205 °C (DIN 51794)
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
9500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.1-14 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
temperatura de transición
flash point 79 °C
densidad
0.95 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup