Saltar a
8.02932
Diethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Diethylene glycol diethyl ether, Diethyl diglycol, Bis(2-ethoxyethyl) ether, 2-Ethoxyethyl ether, Diethyl Carbitol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
154,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C2H5OCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-963-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
189 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.5 hPa ( 20 °C)
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
174 °C
potency
4970 mg/kg LD50, oral (Rat), 6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Legal Information
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.029348.209598.43827
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-44 °C
mp
−64 °C (lit.)
mp
-30 °C
mp
-72 °C
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol diethyl ether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup