511404
5-Hexenenitrile
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
densidad
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCCCC#N
InChI
1S/C6H9N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-5H2
Clave InChI
UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)