Merck
498890
Sigma-Aldrich
3-Methylbutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH2ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
216.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.97 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CC[Zn]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Zn/c1-4-5(2)3;;/h5H,1,4H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
NCVCJECJAXGYFE-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
3-Methylbutylzinc bromide can be used:
  • To prepare methyl 4-(3-methylbutanoyl)benzoate, a key starting material for the synthesis of indazole-based glucagon receptor antagonists.[1]
  • To synthesize deuterium-labeled azanickelacyclobutane by reacting with deuterium-labeled aziridine and Me4phen/ NiCl2.[2]
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Design, synthesis and structure activity relationships of indazole and indole derivatives as potent glucagon receptor antagonists
Song F, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 29(15), 1974-1980 (2019)
Highly regioselective nickel-catalyzed cross-coupling of N-tosylaziridines and alkylzinc reagents
Jensen KL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(31), 11145-11152 (2014)