Merck
494100
Sigma-Aldrich
Silicon tetrabromide
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Tetrabromosilane
Seleccione un Tamaño
5 ML
50,50 €
50,50 €
Precio de catálogo101,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
50,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
SiBr4
Número de CAS:
Peso molecular:
347.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
50,50 €
Precio de catálogo101,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
2.8 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
densidad
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
Clave InChI
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.