Merck
493155
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinónimos:
Octadecanoic acid-2,2-d2
Seleccione un Tamaño
1 G
491,00 €
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
491,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15CD2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
286.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
Clave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-FBCWWBABSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)