Merck
615846
Sigma-Aldrich
Stearic-17,17,18,18,18-d5 acid
98 atom % D
Sinónimos:
Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 acid
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2(CH2)15CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
289.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2
Clave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-ZBJDZAJPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)