482110
Methyl cyclopropanecarboxylate
≥99%
Sinónimos:
MCPC
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
119 °C/764 mmHg (lit.)
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup