Merck
540323
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
97%
Sinónimos:
1,1,1-Trifluoroisopropanol, 1,1,1-Trifluoropropane-2-ol, 1-(Trifluoromethyl)ethanol, 1-Methyl-2,2,2-trifluoroethanol
Seleccione un Tamaño
25 G
142,00 €
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
142,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.316 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
densidad
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3
Clave InChI
GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,1,1-Trifluoro-2-propanol, a fluoroalcohol, is an organic solvent.[1] Vibrational spectral analysis of OH and OD groups of 1,1,1-trifluoro-2-propanol and its deuterated derivatives has been conducted.[2]
Aplicación
1,1,1-Trifluoro-2-propanol may be used in the synthesis of 1,1,1-trifluoropropan-2-yl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate and 1,1,1-trifluoropropan-2-yl 2-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)acetate.[3]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fluoroalcohols-XXI. Infrared, matrix infrared and Raman spectra of 1, 1, 1-trifluoro-2-propanol and its three deuterated analogues.
Murto J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 31(4), 479-493 (1975)
Synthetic mammalian prions.
Legname G, et al.
Science, 305, 673-676 (2004)
Heng Zhang et al.
PloS one, 9(5), e96518-e96518 (2014-05-07)
Soft drugs are molecules that are purposefully designed to be rapidly metabolized (metabolically labile). In anesthesia, the soft drug is useful because it enables precise titration to effect and rapid recovery, which might allow swift and clear-headed recovery of consciousness
Preguntas
  1. Is there a method to determine the assay value? If so, what is it? or at least the solvent that is used.
    1 respuesta
    1. This product has a Quality Level 100. Methods of preparation are considered proprietary for products with Quality Level 100. However, the following publications may be helpful:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9774
      https://www.benchchem.com/product/b1588066
      https://patents.google.com/patent/EP2511376B1/en
      ¿Le ha resultado útil?