Documentos clave
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
25 ML
76,30 €
76,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
76,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
220-690-9
NACRES:
NA.22
76,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
435 °C
bp
119 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 17 °C
densidad
0.983 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup