233234
3-Chloro-4-fluoronitrobenzene
98%
Sinónimos:
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Seleccione un Tamaño
80,00 €
Precio de catálogo160,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
80,00 €
Precio de catálogo160,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
40-42 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
Clave InChI
DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)