Merck
480215
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with phenol (1:1)
Sinónimos:
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene phenol salt, DBU phenol salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
densidad
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C6H6O/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-8H2;1-5,7H
Clave InChI
MFYNHXMPPRNECN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Gelling catalyst for foams, coatings and adhesives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)