729779
4-Bromo-3-methoxyphenol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
77-82 °C
cadena SMILES
COc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
UYDZUCNMZXCLJI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3