477818
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
56-58 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadena SMILES
Brc1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11H,1-3,8H2
Clave InChI
MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?