176524
3-Bromofuran
97%
Seleccione un Tamaño
113,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
113,00 €
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
densidad
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1ccoc1
InChI
1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
Clave InChI
LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)