47727
1-Formylpiperazine
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
Piperazine-1-carboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.512
bp
264-266 °C
densidad
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C5H10N2O/c8-5-7-3-1-6-2-4-7/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?