469459
Boc-D-valinol
98%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-valinol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]23/D +23°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
218 °C
densidad
0.995 g/mL at 25 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?