Merck
61844
Sigma-Aldrich
D-α-Cyclohexylglycine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-α-Aminocyclohexylacetic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
228,00 €
228,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
228,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Beilstein:
3196806
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
228,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clave InChI
WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)