Merck
444413
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valinol
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
87,00 €
87,00 €
Precio de catálogo174,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
87,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
203.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
87,00 €
Precio de catálogo174,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
Clave InChI
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids.[1][2] Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines.[3] Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.[4]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)