Merck
459542
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −102°, c = 1 in ethanol
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CCC(=O)N1[C@@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
WHOBYFHKONUTMW-LLVKDONJSA-N
Descripción general
(R)-(−)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone is used as a building block in organic synthesis for the preparation of oxazolidinone derivatives.[1][2]
Aplicación
(R)-(−)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone can be used as a building block for the preparation of methyl 3-[(S)-3-((R)-4-benzyl-2-oxooxazolidin-3-yl)-2-methyl-3-oxopropyl]benzoate by treating with strong base followed by the addition of methyl 3-bromomethyl benzoate.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oxazolidinone cross-alkylation during Evans? asymmetric alkylation reaction
Fresno N, et al.
Tetrahedron, 67(47), 9104-9111 (2011)
A Synthetic Route to β-Hydroxytyrosine-Derived Tetramic Acids: Total Synthesis of the Fungal Metabolite F-14329
Bruckner, S, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(24), 5692-5695 (2017)