458023
Isodecyl benzoate
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
161 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H26O2/c1-15(2)11-7-4-3-5-10-14-19-17(18)16-12-8-6-9-13-16/h6,8-9,12-13,15H,3-5,7,10-11,14H2,1-2H3
Clave InChI
HNDYULRADYGBDU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
345.2 - 352.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
174 - 178 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)