Merck
455261
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
208.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
114-116 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(7(13)14)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)