Merck
444294
Sigma-Aldrich
Allyloxy-tert-butyldimethylsilane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2OSi(CH3)2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
120 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=C
InChI
1S/C9H20OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h7H,1,8H2,2-6H3
Clave InChI
DHWVPYLVNAKSEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tyler T Adint et al.
The Journal of organic chemistry, 78(9), 4231-4238 (2013-04-16)
Twelve chiral bis-3,4-diazaphospholane ligands and six alkene substrates (styrene, vinyl acetate, allyloxy-tert-butyldimethylsilane, (E)-1-phenyl-1,3-butadiene, 2,3-dihydrofuran, and 2,5-dihydrofuran) probe the influence of steric bulk on the activity and selectivity of asymmetric hydroformylation (AHF) catalysts. Reaction of an enantiopure bisdiazaphospholane tetraacyl fluoride with
Poly (ferrocenylsilane-b lock-methacrylates) via Sequential Anionic and Atom Transfer Radical Polymerization.
Korczagin I, et al.
Macromolecules, 37(5), 1686-1690 (2004)
Sandra C Côté et al.
European journal of immunology, 50(10), 1537-1549 (2020-05-12)
The IL-7 receptor specific α chain, CD127, can be expressed both as a membrane-associated (mCD127) and a soluble form (sCD127), however, the mechanisms involved in their regulation remain to be defined. We first demonstrated in primary human CD8+ T cells