428345
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
98%
Sinónimos:
tert-Octyl isocyanate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2,3)6-9(4,5)10-7-11/h6H2,1-5H3
Clave InChI
XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?