423599
2-Ethyl-4-methylthiazole
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzaldehyde
- 2-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzonitrile
- 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)-pyridine
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)