Merck
W368008
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methylthiazole
≥98%, FG
Sinónimos:
2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazole
Seleccione un Tamaño
W368008-SAMPLE-K
50,30 €
25 G
94,50 €
100 G
281,00 €
1 KG
1580,00 €
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W368008-SAMPLE-K
50,30 €
25 G
94,50 €
100 G
281,00 €
1 KG
1580,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NS
Número de CAS:
Peso molecular:
127.21
Número de FEMA:
3680
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11612
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
15.033
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; nutty
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; nutty
cadena SMILES
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Ethyl-4-methylthiazoleis a heterocyclic compound belonging to the thiazole family of molecules and is commonly used as a flavoring and fragrance agent [1]. Two-ethyl-4-methylthiazole can be found in coffee. This flavoring is used to flavor baked goods, candy, coffee, cocoa, nuts, savory, and meat dishes. It has coffee, cocoa, meat, and a rubbery aroma and flavor [2].
Aplicación
2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazole is:
  • Safe and effective flavoring agent for use in animal feed, provided it is used at recommended levels and guidelines [1].
  • Key aroma compound in chicken soup stock. [3]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Safety and efficacy of thiazoles, thiophene and thiazoline belonging to chemical group 29 when used as flavourings for all animal species
EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP)
EFSA Journal, 14(6), e04441-e04441 (2016)
Aroma chemicals II: heterocycles
Zviely M
Chemistry and Technology of Flavors and Fragrances., 85-85 (2004)
Characterization of the key aroma compounds in chicken soup stock using aroma extract dilution analysis
Takakura Y, et al.
Food Science and Technology Research, 20(1), 109-113 (2014)