Merck
421693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-3-cyclohexyl-1-propanol
90%
Sinónimos:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-cyclohexyl-1-propanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
257.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −25°, c = 1 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C14H27NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h11-12,16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
Clave InChI
BOJQBBXPSVGTQT-LBPRGKRZSA-N
Aplicación
Precursor to (S)-N-t-Boc-cyclohexylalaninal.[1] This precursor was oxidized to the corresponding α-amino aldehyde in good yield and high optical purity.[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D.J. Krysan et al.
Organic preparations and procedures international, 25, 437-437 (1993)
M.R. Leanna et al.
Tetrahedron Letters, 33, 5029-5029 (1992)