Merck
418625
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate
97%
Sinónimos:
Tetrabutylammonium difluorotriphenyltin
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N[(C6H5)3SnF2]
Número de CAS:
Peso molecular:
630.48
Beilstein:
8668854
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
192-193 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Sn-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H36N.3C6H5.2FH.Sn/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h5-16H2,1-4H3;3*1-5H;2*1H;/q+1;;;;;;+1/p-2
Clave InChI
ODMXVCNGZGLSRS-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Reactant for:
  • Reaction with K tert-butoxide to give disilylated fluorosilylenoid for subsequent self-condensation to fluorodisilanyl anion
  • Cross-coupling reactions with vinyl and aryl triflates
  • Cocatalyst in phase-transfer fluorination of alkyl halides and sulfonates
  • Used as a nucleophilic fluorinating agent
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)