41570
3-(N,N-Dimethyloctadecylammonio)propanesulfonate
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
3-(N,N-Dimethylstearylammonio)propanesulfonate, 3-(Stearyl-dimethylammonio)propanesulfonate, N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, SB3-18, Stearyl sulfobetaine
About This Item
Productos recomendados
descripción
zwitterionic
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (TLC)
formulario
powder
mol peso
419.71 g/mol
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
mp
257-260 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H49NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24(2,3)22-20-23-28(25,26)27/h4-23H2,1-3H3
Clave InChI
DIROHOMJLWMERM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?