Merck
411078
Sigma-Aldrich
1,1,2,2,3-Pentafluoropropane
99%
Sinónimos:
HFC-245ca
About This Item
Fórmula lineal:
FCH2CF2CHF2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
40.81 psi ( 55 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.567 (lit.)
bp
25-26 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
densidad
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H3F5/c4-1-3(7,8)2(5)6/h2H,1H2
Clave InChI
AWTOFSDLNREIFS-UHFFFAOYSA-N
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)