281042
Tetradecafluorohexane
99%
Sinónimos:
Perfluorohexane
Seleccione un Tamaño
73,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
73,60 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.252 (lit.)
bp
58-60 °C (lit.)
mp
-74 °C (lit.)
densidad
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Clave InChI
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Para utilizar con
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?