Merck
408891
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3OC6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
255.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
179 °C (lit.)
densidad
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clave InChI
QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide undergoes the Friedel-Crafts polymerization in the presence of aluminum chloride catalyst to afford the polymer.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)