402133
6-Ethyl-3-formylchromone
98%
Sinónimos:
6-Ethyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
108-110 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ketone
cadena SMILES
CCc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C12H10O3/c1-2-8-3-4-11-10(5-8)12(14)9(6-13)7-15-11/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
XCKTXKYXKJJGBA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?