Merck
543624
Sigma-Aldrich
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-Fluoro-3-formylchromone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H5FO3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
155-160 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5FO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
Clave InChI
VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTPN1(5770)
Aplicación
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde may be used in the synthesis of the following fluorine-containing chromone-tetrazoles:
  • 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
  • 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chrome-4-one
  • 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
  • 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)((4-chlorophenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Pedro A Cano et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12436-12449 (2015-07-18)
In vitro studies to fourteen previously synthesized chromone-tetrazoles and four novel fluorine-containing analogs were conducted against pathogenic protozoan (Entamoeba histolytica), pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus), and human fungal pathogens (Sporothrix schenckii, Candida albicans, and Candida tropicalis), which have